W508500
Dimethyl phthalate
≥99%
Sinonimo/i:
DMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1033 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
282 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146.0 °C - closed cup