Documenti fondamentali
536652
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 249.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 249.00
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.[1]
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric Michael additions of α-nitrocyclohexanone to aryl nitroalkenes catalyzed by natural amino acid-derived bifunctional thioureas
Jo?rres M, et al.
Organic Letters, 14(17), 4518-4521 (2012)
Copper (II) in organic synthesis. XI. Evaluation of the ligand architecture on the efficiency of a copper (II) catalyst for enantioselective Michael reactions
Desimoni G, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4131-4144 (1995)