416126
Trimethylolpropane diallyl ether
90%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
135 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CO)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C12H22O3/c1-4-7-14-10-12(6-3,9-13)11-15-8-5-2/h4-5,13H,1-2,6-11H2,3H3
BDKDHWOPFRTWPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter