Key Documents
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)