536172
Propane
99.5%
Sinonimo/i:
n-Propane, Propane gas
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.10
Beilstein:
1730718
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
9.5 %
P. ebollizione
-42.1 °C (lit.)
Punto di fusione
-188 °C (lit.)
Densità
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propane is an aliphatic hydrocarbon obtained during the oil and natural gas processing. It is generally used as a fuel in automobiles and LPG. It serves as a raw material for the modern chemical industry.
Applicazioni
Propane can be used as:
- A substrate in the study of oxidative dehydrogenation using carbon nanofiber-based catalysts and zeolite catalysts.
- A component of a binary system along with CO2 to study the solubility of some fat-soluble vitamins.
Confezionamento
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation, and Operation
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The impact of shale gas in the chemical industry
Siirola JJ
AIChE Journal, 60(3), 810-819 (2014)
Oxidative dehydrogenation of propane on zeolite catalysts
Kubacka A, et al.
Catalysis Today, 61(1-4), 343-352 (2000)
Oxidative dehydrogenation of propane over catalysts based on carbon nanofibers
Sui Z, et al.
Catalysis Today, 106(1-4), 90-94 (2005)
Phase equilibria of the vitamins D2, D3 and K3 in binary systems with CO2 and propane
Knez Z, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 20(2), 131-144 (2001)
Propane to light olefins by one-pot cascade and series reactions
Jun J, et al.
Chemical Engineering Journal, 377, 120114-120114 (2019)