Documenti fondamentali
295302
Sigma-Aldrich
Ethane
≥99%
Sinonimo/i:
Ethane gas
About This Item
Formula condensata:
CH3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.07
Beilstein:
1730716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
37.95 atm ( 21.1 °C)
Saggio
≥99%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
881 °F
Limite di esplosione
13 %
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Densità
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethane, an aliphatic hydrocarbon, is a major constituent of natural and shale gas. It is a major feedstock for the preparation of ethylene and other value-added chemicals like aromatic hydrocarbons.[1][2][3]
Applicazioni
Ethane can be used to prepare:
  • Ethylene via oxidative dehydrogenation reaction using different catalytic systems.[4][5]
  • Ethanol via oxidation reaction, which is catalyzed by cytochrome P450 BM3.[6]
  • Carbon nanofibers via decomposition method using nickel catalyst supported by a carbon nanotube.[7]
Confezionamento
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catalytic Direct Conversion of Ethane to Value-added Chemicals Under Microwave Irradiation
Robinson B, et al.
Catalysis Today (2020)
Direct conversion of ethane to ethanol by engineered cytochrome P450 BM3
Meinhold P, et al.
Chembiochem, 6(10), 1765-1768 (2005)
Large scale synthesis of carbon nanofibers by catalytic decomposition of ethane on nickel nanoclusters decorating carbon nanotubes
Pham-Huu C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(3), 514-521 (2002)
Ethane to aromatic hydrocarbons: past, present, future
Hagen A and Roessner F
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 42(4), 403-437 (2000)
Progress and prospects in catalytic ethane aromatization
Xiang Y, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(6), 1500-1516 (2018)
Articoli
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene