Documenti fondamentali
295655
Sigma-Aldrich
Propane
98%
Sinonimo/i:
n-Propane, Propane gas
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.10
Beilstein:
1730718
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
9.5 %
P. ebollizione
-42.1 °C (lit.)
Punto di fusione
-188 °C (lit.)
Densità
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Propane can be used:
  • To prepare acrolein, an important raw material for the preparation of acrylic acid.[1][2]
  • To prepare propene through dehydrogenation reaction.[3][4]
  • As an alkylating agent for benzene.[5][6]
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W Ashraf et al.
FEMS microbiology letters, 122(1-2), 1-6 (1994-09-15)
The bacterial metabolism of propane and the pathway(s) involved are poorly understood, as the relative importance of terminal versus subterminal oxidation of propane, via propan-1-ol and propan-2-ol, respectively, is still unclear. In the case of bacteria, the ability to oxidize
Walker R Chan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5309-5314 (2013-02-27)
The challenging problem of ultra-high-energy-density, high-efficiency, and small-scale portable power generation is addressed here using a distinctive thermophotovoltaic energy conversion mechanism and chip-based system design, which we name the microthermophotovoltaic (μTPV) generator. The approach is predicted to be capable of
C Wise et al.
Journal of chemical ecology, 38(12), 1521-1527 (2012-11-28)
Bacillus subtilis strains are known to produce a vast array of antimicrobial compounds. However, some compounds remain to be identified. Disk assays performed in vitro with Bacillus subtilis CU12 showed a significant reduction in mycelial growth of Alternaria solani, Botrytis
Yanqiao Xiang et al.
Journal of chromatography. A, 1293, 150-158 (2013-04-30)
Nine amide derivatives bearing α-stereocenters as well as different substitutions on the amide nitrogen were synthesized via an n-propanephosphonic acid cyclic anhydride (T3P)-mediated coupling, and their enantiomeric pairs were separated using supercritical fluid chromatography (SFC). Five polysaccharide-based chiral stationary phases
Michał H Jamróz
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 114, 220-230 (2013-06-20)
The principle of operations of the VEDA program written by the author for Potential Energy Distribution (PED) analysis of theoretical vibrational spectra is described. Nowadays, the PED analysis is indispensible tool in serious analysis of the vibrational spectra. To perform