796557
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
Descrizione
Freezing Point: 44.6°F
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n/D 1.357
Densità
0.796 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
43.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6.38 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Contenuto correlato
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.