496367
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3