534641
Amano Lipase PS, from Burkholderia cepacia
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Sinonimo/i:
APS-BCL, Pseudomonas cepacia (APS-PCL)
About This Item
Prodotti consigliati
Attività specifica
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Applicazioni
- Lipase catalyzed transesterification of prochiral pyrimidine acyclonucleoside.
- Lipase catalyzed hydrolysis of diacetylated pyrimidine acyclonucleosides.
- Enantiomer selective acylation of racemic alcohols in continuous-flow bioreactors.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).