Documenti fondamentali
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 285.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
199 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.