Documenti
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
WGK 3