Documenti fondamentali
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 67.40
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 67.40
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Livello qualitativo
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)