Documenti fondamentali
8.08270
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
Numero indice EU:
210-036-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
425 °C
Potenza
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
377 °C/1013 hPa
Punto di fusione
78.5-81.5 °C
Temp. transizione
flash point 182 °C
Solubilità
<0.0001 g/L
Densità
1.194 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup