Documenti fondamentali
532215
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-chloroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5840 (lit.)
P. ebollizione
243-244 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-Methyl-3-chloroaniline, also known as 3-chloro-N-methylaniline, is a secondary amine. It can undergo C3 borylation in the presence of an iridium catalyst.[1]
Applicazioni
N-Methyl-3-chloroaniline may be used as a starting material in the preparation of:2
  • N
  • -(2-bromoethyl)-N-methyl-3-chloroaniline
  • 2-[2-(N-methyl-3-chloroanilino)ethyl]-1,3-isoindolinedione
  • N1-(3-chlorophenyl)-N1-methyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Traceless Directing Group for C-H Borylation.
Preshlock SM
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 125(49), 13153-13157 (2013)
Effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone on 5HT2A and alpha1 receptor binding affinity.
Giannangeli, M
Medicinal Chemistry, 42 (3), 336-345 (1999)
M Giannangeli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 336-345 (1999-02-13)
A series of triazolopyridine derivatives (compounds 2a-l) were synthesized in order to explore the effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone (fragment A) on binding affinity for 5HT2A and alpha1 receptors. All of the synthesized compounds show a