Documenti fondamentali
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
1100448
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
227 °C/724 mmHg (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series