Documenti fondamentali
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
Sinonimo/i:
N-(para-Tolylsulfonyl)-(R)-3-pyrrolidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)