776033
SPGS-550-M
2% w/w in H2O
Sinonimo/i:
Nok
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2% w/w in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.336
Densità
1.005 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
"Nok":A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Contenuto correlato
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.