543594
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
296-299 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)