Documenti fondamentali
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
Scegli un formato
1 G
CHF 243.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 243.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D −35°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isonitrile
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)