528331
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)(CH3)NC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3
JOCUIVLSLBBESN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize:
- 2,5-bis[4-(methylaminoethanol)benzylidene]cyclopentanone
- 4′-[(2-tosyloxyethyl)(methyl)amino]-4-phenyl-3-buten-2-malonitrile, a tosylate precursor
- methanesulfonic acid 2-[(4-formyl-phenyl)-methyl-amino]-ethyl ester
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
18F-FBM: A new PET radiotracer for imaging ?-amyloid plaques and neurofibrillary tangles.
Wang C, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 47(1), 217P-217P (2006)
Synthesis and characterization of dendritic nonlinear optical chromophore containing phenylene attached with bulky alkyl group.
Choi JJ, et al.
Macromolecular Research, 15(1), 59-64 (2007)
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues