527246
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3