Documenti fondamentali
523569
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
trans-2-(4-Chlorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8BClO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of biarylketones and phthalides
  • Trifluoromethylation
  • Asymmetrical Michael addition for preparation of chromanes
  • Cobalt-catalyzed coupling to vinyl nitrogen containing heteroaromatic compounds
  • 1,2 and 1,4-Addition reactions with o-hydroxycinnamaldehydes
  • Petasis reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)