Documenti fondamentali
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Sinonimo/i:
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 148.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10BBrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2