Documenti fondamentali
516821
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine hydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H20N8OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
672 nm
Stringa SMILE
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)