239186
Aluminum hydroxide
reagent grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Al2O3, 50-57%
Concentrazione
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
Solubilità
water: insoluble
Densità
2.42 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of Li2O–Al2O3–SiO2 (LAS) glass-ceramic systems.
- As a aluminum precursor in the preparation of alumina.