515493
5,5′-Dibromo-2,2′-bithiophene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)-c2ccc(Br)s2
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.