Documenti fondamentali
514543
Sigma-Aldrich
Tin(IV) nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2N4O12Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2