Key Documents
513687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butylboronic acid catechol ester
96%
Sinonimo/i:
2-(4-Bromobutyl)-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12BBrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)