Documenti fondamentali
550248
Sigma-Aldrich
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
90%, technical grade
Scegli un formato
5 G
CHF 281.00
CHF 281.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 281.00
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 281.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
111-116 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2