Documenti fondamentali
510971
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 111.00
CHF 111.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 111.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
Applicazioni
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)