494011
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
(p-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane, 1-(p-Bromophenyl)-2-trimethylsilylacetylene, 1-Bromo-4-(2-trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-(trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 2-(p-Bromophenyl)-1-trimethylsilylacetylene, 4-(Trimethylsilylethynyl)phenyl bromide, [(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [1-(4-Bromophenyl)-2-trimethylsilyl]acetylene, [2-(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 1-bromo-4-ethynylbenzene
- 4-(4-bromophenyl)-3-butyn-2-one
- 4-ethynyl-4′-tert-butylbiphenyl
- 1,4-bis[2-(4-bromophenyl)ethynyl]-2,5-dihexylbenzene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3