Documenti fondamentali
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
97%
Sinonimo/i:
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12W
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
115 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)