Documenti fondamentali
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
Sinonimo/i:
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
197-203 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)