Documenti fondamentali
PHL89252
Myricetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
Scegli un formato
20 MG
CHF 342.00
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 342.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.24
Beilstein:
332331
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)