Documenti fondamentali
497266
Sigma-Aldrich
Solfato di argento
≥99.99%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
Scegli un formato
10 G
CHF 95.30
50 G
CHF 300.00
CHF 95.30
Spedizione prevista il15 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 95.30
50 G
CHF 300.00
About This Item
Formula condensata:
Ag2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 95.30
Spedizione prevista il15 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99%
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Silver sulfate is an inorganic compound that can be used as a catalyst, precursor, and oxidant in various reactions. [1] [2] [3] [4]
Applicazioni
Silver sulfate can be used as a:
  • Precursor in the synthesis of silver nanowire arrays.[3]
  • Catalyst in the synthesis of poly-styrene sulfonic acid (PSSA) from Styrofoam (polystyrene) by sulfonation reaction.[4]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chemical Oxygen Demand of Petrochemical Wastes. Modification of Standard Catalytic Reflux Procedure
Bertram FW, et al.
Analytical Chemistry, 30(9), 1482-1485 (1958)
HFIP in organic synthesis
Motiwala HF, et al.
Chemical Reviews, 122(15), 12544-12747 (2022)
Uniform large-area free-standing silver nanowire arrays on transparent conducting substrates
Feng Y, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163(8), D447-D447 (2016)
The influence of the amount of catalyst on the degree of sulfonation in the sulfonation process on waste-based Styrofoam (polystyrene) into Poly-(Styrene Sulfonic Acid)
Manurung R, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1122(1), 012100-012100 (2021)