Documenti
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Sinonimo/i:
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
54-60 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.