Documenti fondamentali
405973
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Sinonimo/i:
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
Scegli un formato
250 MG
CHF 96.80
1 G
CHF 269.00
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 96.80
1 G
CHF 269.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.39
Beilstein:
4756827
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Applicazioni
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.[1]
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.[2]
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Helmchen, G. et al.
Synlett, 257-257 (1991)
Copper (I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering
Peng R, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 254(1-2), 1-18 (2010)
Rhodium (I) and palladium (II) complexes with the Schiff base 2, 2′-bis ((4S)-4-benzyl-2-oxazoline)
Jones MD, et al.
Inorganica chimica acta, 357(11), 3351-3359 (2004)
Articoli
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.