Documenti fondamentali
405981
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4R,5S)-4,5-diphenyl-2-oxazoline]
99%
Sinonimo/i:
(4R,5S,4′R,5′S)-2,2′-Methylenebis(4,5-diphenyl-2-oxazoline)
Scegli un formato
1 G
CHF 608.00
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 608.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Punto di fusione
205-208 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
Applicazioni
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Articoli
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.