Documenti
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methylene-13C chloride
About This Item
Formula condensata:
13CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
40 °C (lit.)
Punto di fusione
−97 °C (lit.)
Densità
1.341 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2