Key Documents
491128
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6H4(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
116 °C (lit.)
Densità
1.419 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.00 °C - closed cup