Documenti fondamentali
490989
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Formula condensata:
H215NCO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
60 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
PM
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)