Documenti fondamentali
490954
Sigma-Aldrich
Urea-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Scegli un formato
500 MG
CHF 775.00
CHF 775.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 775.00
About This Item
Formula condensata:
H215N13CO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 775.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)