Documenti fondamentali
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Formula condensata:
H215NCO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
2 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
PM
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)