Documenti fondamentali
490903
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Scegli un formato
500 MG
CHF 2’540.00
CHF 2’540.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 2’540.00
About This Item
Formula condensata:
H215N13CS15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’540.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)