Documenti
490830
Sigma-Aldrich
Succinimide-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
2,5-Pyrrolidinedione-1-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H515NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
285-290 °C (lit.)
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][15N]1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)/i5+1
KZNICNPSHKQLFF-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2