Merck
E4875
16α,17α-Epoxypregnenolone
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
213-548-2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Quality Segment
SMILES string
CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1CC3C4CC=C5CC(O)CCC5(C)C4CCC23C
InChI
1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19?,20?,21-/m1/s1
InChI key
UQVIXFCYKBWZPJ-QJYPHQRNSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)