Documenti
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H515NO2
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C