Documenti fondamentali
487937
Sigma-Aldrich
Algal fatty acid mixture-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
1 G
CHF 2’410.00
CHF 2’410.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’410.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
CHF 2’410.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Julia Ritterhoff et al.
Circulation research, 126(2), 182-196 (2019-11-12)
Hypertrophied hearts switch from mainly using fatty acids (FAs) to an increased reliance on glucose for energy production. It has been shown that preserving FA oxidation (FAO) prevents the pathological shift of substrate preference, preserves cardiac function and energetics, and