Documenti fondamentali
485802
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-1,2-13C2
Scegli un formato
500 MG
CHF 784.00
CHF 784.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 784.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1313CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 784.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)